Merck
GF91451976
Molybdän
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 200 g, purity 99.9+%
Synonym(e):
MO006021
Größe auswählen
1 EA
€ 517,00
€ 517,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 517,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141727
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 517,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 914-519-76
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)