Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
24.7-25.7% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als Glutarsäure): ≤ 0,2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0,3 %
Optische Reinheit (E 280 nm/E 235 nm): ≥ 3,0
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable (fixative) | technique(s) electron microscopy: suitable (fixative) | technique(s) electron microscopy: suitable, immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.106 g/mL at 25 °C |
| pH >3.0 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8