Fortfahren mit
1.12097
Chromium
greener alternative
powder 99+
Synonym(e):
Chromium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 813,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
UNSPSC Code:
12141709
EC Index Number:
231-157-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
266264GF74768169GF80314141
Chromium powder, &lt;10 mean particle size (micron), weight 200&#160;g, purity 99%
GF74768169
Chromium
Chromium powder, &lt;10 mean particle size (micron), weight 100&#160;g, purity 99%
GF80314141
Chromium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
2670 °C/1013 hPa
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1890 °C
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-47-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112097500004027269217136
112097050004022536139319