Fortfahren mit
266264
Chrom
99.5%, powder, −100 mesh
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Cd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,30
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-157-5
MDL number:
€ 59,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chrom, powder, 99.5%, −100 mesh
Quality Segment
assay
99.5%
form
powder
reaction suitability
core: chromium, reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
particle size
−100 mesh
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. The Phillips chromium catalyst is used industrially for producing 40-50% of the world′s high-density polyethylene, enabling large-scale and cost-effective polymer production, offering a greener, potentially more sustainable option for advanced materials manufacturing. Click here for more information.
Application
Chromium powder can be used in the microwave assisted synthesis of a bis(toluene)chromium boron complex, [Cr(η-C6H5CH3)2]+ (BPh4)-. It can also be used in the solid-state synthesis of chromium sulfide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF97440701GF59666945GF71391078
Chrom microfoil, disks, 25mm, thinness 0.05μm, specific density 37.27μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
GF97440701
Chrom
Chrom rod, 10mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
GF59666945
Chrom
Chrom foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, permanent polyester support, 99.99+%
GF71391078
Chrom
description
powder, 99.5%, −100 mesh
description
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.05μm, specific density 37.27μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
description
rod, 10mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, permanent polyester support, 99.99+%
assay
99.5%
assay
≥99.99%
assay
≥99.7%
assay
99.99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: chromium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
-
form
rod
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrom
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-47-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review