Fortfahren mit
1.12073
Bornitrid
Synonym(e):
Bornitrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.82
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-136-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 94,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2700-3000 °C
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
120 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biokompatibilität und biomedizinische Anwendungen: Zur Untersuchung der Biokompatibilität von Bornitrid-Nanomaterialien und ihrer möglichen Anwendungen im biomedizinischen Bereich mit Schwerpunkt auf Arzneimittelabgabesysteme und biologische Bildgebung (Merlo et al., 2018).
  • Bornitrid-Nanoplatten für Polymer-Komposite: Erläutert die Integration von Bornitrid-Nanoplatten in Polymermatrizen zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit, der thermischen Stabilität und der elektrischen Isoliereigenschaften von Verbundwerkstoffen (Rapasul et al., 2021).
Analysis Note
Identität: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
255475913332912085
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
density
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
2700-3000 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bornitrid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112073005004022536139111