Wichtige Dokumente
255475
Bornitrid
powder, ~1 μm, 98%
Synonym(e):
Boron mononitride, Hexagonal boron nitride, White graphite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Partikelgröße
~1 μm
Dichte
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in der Herstellung und Lumineszenzuntersuchung von einschichtigen Bornitrid-Quantenpunkten.
- als Borkomplexe der Seltenen Erden.
- in mit Bornitrid gefüllten Polybenzoxazin-Systemen als eine thermisch leitende Spritzgusskomponente für elektronische Verpackungsanwendungen.
- in Bor-haltigen Keramikprodukten.
- als Ausgangsmaterial zur Bildung von BN-Nanoröhren.
- zur Beladung mit Silikonkautschuk und der Untersuchung nachfolgender Auswirkungen auf seine thermischen, mechanischen und morphologischen Eigenschaften.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.