Fortfahren mit
1.11699
Clostridien-Differenzial-Bouillon (DRCM)
GranuCult® plus, according to DIN Norm 38411, ISO 6461, granular, selective for Clostridium spp., pack of 500 g
Synonym(e):
Clostridium-Differential-Bouillon, DRCM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
ISO 6461, according to DIN Norm 38411
Ph:
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
selective for Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 6461, according to DIN Norm 38411
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
brown
pH
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
27.5 g/L
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Clostridium spp.
General description
Clostridien-Differential-Bouillon RCM (Reinforced Clostridial Medium) eignet sich zur Zählung sulfitreduzierender Bakterien mittels der MPN-Methode der wahrscheinlichsten Keimzahl. Zur Überwachung der Anaerobiose wird der Redoxindikator Resazurin verwendet. Clostridia reduziert Sulfit zu Sulfid, wodurch sich das Nährmedium schwarz verfärbt. Da auch andere Bakterien Sulfid produzieren können, muss die Kultur zuvor entsprechend behandelt werden (z. B. durch Pasteurisierung), um vegetative Formen zu entfernen. Dann müssen die anaeroben sporenbildenden Mikroorganismen identifiziert werden. Durch Hinzufügen von Polymyxin (70 IE/ml) zur Bouillon lasst sich das Wachstum der meisten nicht sporenbildenden Mikroorganismen hemmen.
Application
Clostridien-Differential-Bouillon RCM eignet sich für die Keimzahlbestimmung aller Clostridien in Lebensmitteln und anderen Materialien mittels der MPN-Methode.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,9 - 7,3
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut/sehr gut
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): mäßig/gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): schwach/mäßig
Wachstum (Clostridium bifermentans ATCC 19299): gut/sehr gut
Wachstum (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): gut/sehr gut
Wachstum (Clostridium perfringens ATCC 10543): gut/sehr gut
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 11437): gut/sehr gut
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): gut/sehr gut
Schwärzung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Schwärzung (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Schwärzung (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Schwärzung (Clostridium bifermentans ATCC 19299): +
Schwärzung (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Schwärzung (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Schwärzung (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Schwärzung (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Inkubation: 7 Tage bei 30 °C; überschichtet mit Paraffin.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.205971.106611.01617
agency
ISO 6461, according to DIN Norm 38411
agency
according to ISO 22964
agency
-
agency
complies with (CNERNA)
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
form
granular
form
medium granules
form
granular
form
powder (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Clostridium spp.
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
C. tyrobutyricum, Clostridium spp.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3