Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Ph:
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Lactobacillus spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
50 g/L
bulk density
620 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
General description
Die MRS-Bouillon fördert das dichte Wachstum von Lactobacillus-Arten aus verschiedenen Quellen wie Milchprodukten, Fäkalien und anderen. Es enthält Polysorbat, Acetat, Magnesium und Mangan, die als spezielle Wachstumsfaktoren für Lactobacilli bekannt sind, sowie eine reichhaltige Nährstoffbasis. Natriumacetat und Ammoniumcitrat hemmen das Wachstum von Streptococci, Schimmelpilzen und vielen anderen Mikroorganismen.
Application
MRS Bouillonmedium wurde speziell für die Isolierung und Kultivierung von Lactobacillus-Arten aus verschiedenen Quellen entwickelt, während es das Wachstum von anderen konkurrierenden Mikroorganismen hemmt
Features and Benefits
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen, dies führt zu einem sichereren Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Trennung der Komponenten und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
- Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
- Große Anzahl von Teststämmen über die regulatorischen Anforderungen hinaus
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 5,5 - 5,9
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM00015)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM00158)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): gut bis sehr gut
Inkubation: bis zu 48 Stunden bei 30 ± 1 °C, aerob.
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 5,5 - 5,9
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM00015)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM00158)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): gut bis sehr gut
Inkubation: bis zu 48 Stunden bei 30 ± 1 °C, aerob.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MRS-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?