Fortfahren mit
1.11174
Chlorine and pH Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (Cl₂), pH range 6.8-7.8, MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlor und pH-Wert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlor- und pH-Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.8-7.8, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chlorine
Quality Segment
measuring range
0.1-1.5 mg/L (Cl2)
pH range
6.8-7.8
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(Freies Chlor, Gesamtchlor und pH-Wert) Verfahren: kolorimetrisch mit Farbabgleichgefäß 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 mg/l Cl₂ pH-Wert: 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,6 - 7,8 MQuant®
Chlorhaltige Desinfektionsmittel kommen am häufigsten zum Einsatz. Sie werden insbesondere für die Desinfektion von Trinkwasser und Schwimmbeckenwasser eingesetzt. Dieser MQuant® Chlor- und pH-Test (vormals MColortest®) misst Chlor und den pH-Wert und beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden. Das Farbabstimmungsgefäß besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackungen 1.11143 und 1.11157 kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert freies Chlor mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. Gebundenes Chlor reagiert nur nach der Zugabe von Iodionen. Dies ermöglicht die Unterscheidung von freiem Chlor und gebundenem Chlor.
Die Bestimmung des pH-Werts erfolgt mittels chlorresistenter Phenolrot-Indikatorlösung, deren Farbe im pH-Wertbereich von 6,5 bis 8,2 von gelb zu rotviolett umschlägt.
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Das Wasser in öffentlichen und privaten Schwimmbädern muss eine desinfizierende Wirkung aufweisen, damit Bakterien und Viren abgetötet werden. Zu diesem Zweck werden in der Regel chlorhaltige Präparationen oder sogar Chlorgas verwendet. Es ist äußerst wichtig, den Chlorgehalt und pH-Wert zu prüfen.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.148261.111601.14434
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
measuring range
0.1-1.5 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.10-1.5 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
pH range
6.8-7.8
pH range
-
pH range
6.5-7.9
pH range
-
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor- und pH-Test
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111174000104022536130644