Fortfahren mit
1.10897
N,N′-Methylenediacrylamide
for electrophoresis
Synonym(e):
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2CHCONH)2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
UNSPSC Code:
41105305
EC Index Number:
203-750-9
NACRES:
NC.01
MDL number:
Assay:
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Technique(s):
electrophoresis: suitable
€ 46,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
form
crystalline powder
potency
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.200
pH-value (2.5 %, water): ≥ 5.0
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01546M7256M7279
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
assay
-
assay
≥99.5%
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110897005004022536128641
110897010004022536691060