Fortfahren mit
1.10854
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Synonym(e):
Methansäurelösung, Ameisensäurelösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Assay:
90.00-90.15% (acidimetric)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ameisensäure 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Quality Level
assay
90.00-90.15% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
expl. lim.
10-45.5 % (v/v)
impurities
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry: Die Studie von Gundersen et al. (2007) stellt eine Methode zur quantitativen Hochdurchsatzbestimmung endogener Retinoide in menschlichem Plasma vor. Die Forschungsarbeit nutzt dreistufige Flüssigkeitschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung und unterstreicht die Bedeutung von Ameisensäure für die Verbesserung der Empfindlichkeit und Genauigkeit der Retinoidmessung (Gundersen et al., 2007).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 90,00–90,15 %
Essigsäure (CH₃COOH): ≤ 0,050 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.002535.330025.43804
assay
90.00-90.15% (acidimetric)
assay
89.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥98% (acidimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
mp
-9 °C
mp
-9 °C
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
impurities
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
impurities
≤0.02 ppm Ag (Silver), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Ba (Barium), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Cr (Chromium), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Ni (Nickel), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.10 ppm Bi (Bismuth), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm NH? (Ammonium), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤10 ppm Sulfite (SO3), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤5 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Sulphate (SO4), ≤500 ppm Acetic acid (CH3COOH)
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure 90 %
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110854250004022536128177
110854905504022536703336