Fortfahren mit
5.43804
Ameisensäure 98–100 %
98-100% for HPLC LiChropur
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Ameisensäure, Methansäure, Formylsäure, Hydrocarbonsäure, Formalinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-579-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChropur
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Na: ≤0.50 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ameisensäure 98–100 % wird als Komponente der mobilen Phase im HPLC–UV-System zur Trennung von sechs organischen Säuren verwendet, darunter Malsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Essigsäure, Milchsäure und Bernsteinsäure.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Ameisensäure 98–100 % kann als Additiv der mobilenPhase für Vergleichsstudien mittels DAD (Diode Array Detector)-Nachweisverwendet werden.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure 98–100 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf