Fortfahren mit
1.10337
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-1000 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Peroxid-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 59,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
€ 59,20
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Peroxid-Test, colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Verfahren: kalorimetrisch mit Teststreifen 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1.000 mg/l (H2O2) MQuant®
Peroxid ist ein Allzweck-Desinfektionsmittel, das aufgrund seiner hervorragenden antiviralen, bakteriziden und fungiziden Wirkung in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist. Peroxidase überträgt Peroxidsauerstoff an einen organischen Redoxindikator. Dies erzeugt ein gelbbraunes Oxidationsprodukt. Die Peroxidkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Jeder Streifen umfasst außerdem eine zweite Reaktionszone (Warnungszone). Diese Zone ändert ihre Farbe in Gegenwart von hohen Peroxidkonzentrationen (ab etwa 2000 mg/l (H2O2)) und bei beeinträchtigenden Konzentrationen von Peressigsäure. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Peroxidkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Peroxidtest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Application
  • Lebensmittelqualitätskontrolle: In der Lebensmittelindustrie werden Peroxidtests zur Bestimmung des Peroxidwerts in Pflanzenölen und anderen Speisefetten verwendet. Diese Anwendung ist entscheidend für die Beurteilung der Frische und Haltbarkeit von Lebensmittelprodukten. Eine kürzlich durchgeführte Studie demonstrierte die Verwendung papierbasierter Analysevorrichtungen für die kolorimetrische Bestimmung von Peroxidwerten in Pflanzenölen unter Hervorhebung der Einfachheit und Wirksamkeit dieser Methode für routinemäßige Lebensmittelqualitätsprüfungen (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Other Notes
Ersetzt: 10337-1; 10337
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.100111.100811.16731
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
RQflex® 20
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxid-Test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110337000104022536513980
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello, I am interested in recommending these test strips to our customers. If available, can you please provide me with the concentrations of PAA and free chlorine, above which starts to interfere with these test strips?
    1 answer
    1. Free chlorine does not interfere with this product up to 500 mg/L (as hypochlorite); interference may occur above this. No numeric threshold is specified for peracetic acid; interference is indicated by a color change in the alert zone, signaling unreliable results. Please see the link below to access a user guide.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/688/110337ug-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf