Merck
1.10011
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonym(e):
Chemische Peroxid-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Peroxid-Test, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
hydrogen peroxide
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
0.5-25 mg/L (H2O2)
Kompatibilität
for use with MQuant® StripScan App
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l (H2O2), MQuant®
Peroxid ist ein Allzweck-Desinfektionsmittel, das aufgrund seiner hervorragenden antiviralen, bakteriziden und fungiziden Wirkung in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist. Hier eignen sich die MQuant®-Teststreifen ideal zum Kontrollieren des restlichen Peroxids nach der Desinfektion. Peroxidase überträgt Peroxidsauerstoff an einen organischen Redoxindikator. Dies erzeugt ein blaues Oxidationsprodukt. Die Peroxidkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Peroxidkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Peroxidtest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Anwendung
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
  • Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
Verlinkung
Ersetzt: 10011-1; 10011
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protokolle
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Verwandter Inhalt
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.