Fortfahren mit
1.10213
Tryptose
suitable for microbiology
Synonym(e):
Tryptose, Tryptisch verdautes Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 606,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
animal
Quality Segment
assay
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
solid
packaging
pkg of 1 kg
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
color
light brown
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
560 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Tryptose ist eine Mischung aus tryptisch verdauten Proteinen. Diese ist ein geeignetes Nährstoffbasismaterial für Anwendungen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.Sie wird zur Verwendung in Medien für die Kultivierung vieler anspruchsvoller Bakterien wie Brucella, Streptococcus, Pneumococcus, Meningococcus spp. etc. empfohlen
Application
Tryptose wird für Zellkulturen, Medien für molekulargenetische Anwendungen und als nutritives Substrat zur Kultivierung und Wiederbelebung einer Vielzahl von anspruchsvollen Mikroorganismen eingesetzt.
Analysis Note
Aussehen: Bräunlich-gelbes feines Pulver
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
pH-Wert (5%-ige Lösung): 6,5–7,5
Gesamtstickstoff (N): 11,0–13,0 %
Aminostickstoff: 3,0–5,0 %
Sulfatasche: ≤ 15,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70937T2813T4174
biological source
animal
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
Porcine
assay
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
560 g/L
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
solid
form
powder
form
powder
form
solution
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c