Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Molybdän-Test, colorimetric, 5-250 mg/L (Mo), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
molybdenum
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
5-250 mg/L (Mo)
application(s)
boiler and cooling water
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Der Hauptverwendungszweck für den MQuant® Molybdän-Test ist die Kessel- und Kühlwasseranlayse. Damit wird die Konzentration von Molybdän oder Molybdat, die als Korrosionsinhibitor eingesetzt werden, bestimmt. Der Test umfasst Teststreifen und alle erforderlichen zusätzlichen Reagenzien. In saurer Lösung reagieren die Molybdat-Ionen mit Toluol-3,4-dithiol, um einen grünen Komplex zu bilden. Die Molybdänkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Molybdänkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant®-Test angewandt wird.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) molybdenum | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) nickel |
| compatibility Spectroquant® | compatibility - | compatibility - | compatibility Spectroquant® |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) electroplating | application(s) electroplating | application(s) electroplating |
| description semi-quantitative | description semi-quantitative | description semi-quantitative | description semi-quantitative |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c