Fortfahren mit
1.10036
Formaldehyde Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Formaldehyd-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 82,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Formaldehyd-Test, colorimetric, 10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
formaldehyde
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-100 mg/L (HCHO)
application(s)
disinfection control
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen und Reagenz 10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/L (HCHO), MQuant®
Formaldehyd wird als Desinfektionsmittel für Oberflächen und Medizingeräte sowie als Rohstoff in Bindemitteln, Fixierungsmitteln oder als Konservierungsmittel verwendet. Der MQuant® Formaldehydtest enthält Teststreifen und alle zusätzlich benötigten Reagenzien. Formaldehyd reagiert mit einem Triazol und bildet ein violett-rotes Tetrazin. Die Formaldehydkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen eignen sich ideal für die kostengünstige und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Formaldehydkonzentration und den potenziellen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant® oder Spectroquant® Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Other Notes
Ersetzt: 10036; 10036-1
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.169891.146781.08028
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
formaldehyde
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
photometric (Chromotropic acid)
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
semi-quantitative
description
quantitative
description
-
description
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110036000104022536121000
Questions
  1. Please I would like to know if the formaldehyde test is equivalent with any test standard, for example with AATCC TM112 or JIS Law1041 for example.
    1 answer
    1. This product does not have published validation or equivalence to textile formaldehyde standards such as AATCC TM 112 or JIS L 1041, and no validation with those methods is specified. Please see the link below to review additional information available in the product user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/914/886/110036ug-ms.pdf