1.08028
Formaldehyde Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (HCHO), MQuant®
Synonym(e):
Formaldehyde Visual Test Kit
Größe auswählen
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Formaldehyde Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
Produktlinie
MColortest®
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
formaldehyde
Messbereich
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
The test can be used in
- Disinfectant and rinsing solutions (e. g. laundries)
- Aqueous solutions
- Process water
- Electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
Method
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Herstellung einer Standardlösung für Formaldehyd