Fortfahren mit
1.09964
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
0.1 M
Form:
liquid
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salpetersäure -Lösung, for 1000 ml, c(HNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099661.006301.60307
concentration
0.1 M
concentration
1 M
concentration
10 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salpetersäure -Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Soil analysis for boron content using Spectroquant® Boron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Azomethine H and Curcumin methods.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109964000104022536120294