Merck
1.00630
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO) = 10 mol/l (10 N) for acidification
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Größe auswählen
1 L
€ 103,00
€ 103,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 103,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
€ 103,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Salpetersäure, c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
Dampfdruck
9.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
10 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-28 °C
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Structural, Electrical, and Optical Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes Synthesized through Floating Catalyst Chemical Vapor Deposition.: Diese Studie untersucht die Herstellung und Analyse von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren unter Verwendung von Salpetersäure im Syntheseprozess und hebt Fortschritte in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft hervor (Dolafi Rezaee et al., 2024).
  • Separation of gold from irradiated actinide material utilizing a 2-thenoyltrifluoroacetone extraction resin.: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Salpetersäure bei der Abscheidung von Gold aus Aktinidmaterialien und zeigt eine bedeutende Anwendung im Bereich der analytischen Chemie (Warzecha et al., 2024).
  • Production and separation of (7)Be for use in an ion source.: Dieser Artikel behandelt die Techniken zur Produktion und Abscheidung unter Verwendung von Salpetersäure und trägt zur Weiterentwicklung in der Radiochemie und bei Isotopenanwendungen bei (Satija et al., 2024).
  • Optimal production and purification of n.c.a.(143)Pr as a promising palliative agent for the treatment of metastatic bone pain.: Mit Fokus auf medizinischen Anwendungen wird in dieser Studie Salpetersäure im Synthese- und Reinigungsprozess verwendet und ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Bereichen unterstrichen (Shirvani-Arani et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1