Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,40 € 30,94 |
Über diesen Artikel
€ 30,94
Listenpreis€ 36,40Sparen Sie 15%Produktname
Kalilauge, for 1000 ml, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
- Voltammetrische Bestimmung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird bei der voltammetrischen Bestimmung von Antioxidantien in verschiedenen Matrizen verwendet. Eine aktuelle Studie demonstrierte ihre Anwendung bei der voltammetrischen Bestimmung des Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (T501) in Transformatoröl unter Verwendung einer Graphitelektrode. Diese Methode verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Antioxidanzienerkennung, was für die Gewährleistung der Stabilität und Leistung von Ölen und anderen Industrieflüssigkeiten von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
- Studien zum oxidativen Abbau: Das Reagenz wird in Studien zum oxidativen Abbau organischer Verbindungen eingesetzt. Zum Beispiel wurde es beim oxidativen Abbau von Piperazin in Kaliumhydroxidlösung für CO2-Absorptionsprozesse verwendet. Diese Anwendung ist für die Entwicklung effizienter CO2-Abscheidungs- und -Speichertechnologien von entscheidender Bedeutung und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Reduzierung des Klimawandels bei (Ochedi et al., SSRN Electronic Journal, 2022).
- CO2-Absorption und -Modellierung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird in experimentellen Studien und Modellierungsstudien zu CO2-Absorptionsprozessen verwendet. Die jüngste Forschung konzentriert sich auf die Absorption von CO2 in wässriger Kaliumhydroxidlösung und lieferte wertvolle Daten zur Optimierung industrieller CO2-Abscheidungsmethoden. Diese Anwendung ist entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von Kohlenstoffabscheidungstechnologien (Rahegar und Ghami, Heat and Mass Transfer, 2022).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.1 M | concentration 0.5 M | concentration 1 M | concentration 0.5 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH >13.5 (20 °C in H2O) | pH >13.5 (20 °C in H2O) | pH >13.5 (20 °C in H2O) |
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.58 g/cm3 at 20 °C | density 1.58 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalilauge
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c