Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kalilauge, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
- Voltammetrische Bestimmung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird bei der voltammetrischen Bestimmung von Antioxidantien in verschiedenen Matrizen verwendet. Eine aktuelle Studie demonstrierte ihre Anwendung bei der voltammetrischen Bestimmung des Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (T501) in Transformatoröl unter Verwendung einer Graphitelektrode. Diese Methode verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Antioxidanzienerkennung, was für die Gewährleistung der Stabilität und Leistung von Ölen und anderen Industrieflüssigkeiten von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
- Studien zum oxidativen Abbau: Das Reagenz wird in Studien zum oxidativen Abbau organischer Verbindungen eingesetzt. Zum Beispiel wurde es beim oxidativen Abbau von Piperazin in Kaliumhydroxidlösung für CO2-Absorptionsprozesse verwendet. Diese Anwendung ist für die Entwicklung effizienter CO2-Abscheidungs- und -Speichertechnologien von entscheidender Bedeutung und trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Reduzierung des Klimawandels bei (Ochedi et al., SSRN Electronic Journal, 2022).
- CO2-Absorption und -Modelling: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird in experimentellen Studien und Modellstudien zu CO2-Absorptionsprozessen verwendet. Die jüngste Forschung konzentrierte sich auf die Absorption von CO2 in wässriger Kaliumhydroxidlösung und lieferte wertvolle Daten zur Optimierung industrieller CO2-Abscheidungsmethoden. Diese Anwendung ist entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von Kohlenstoffabscheidungstechnologien (Rahegar und Ghami, Heat and Mass Transfer, 2022).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/l
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und bezieht sich auf 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Kompensation für Variationen von volumetrischer Lösung, Titrationsgeräten, Temperatur und anderen Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalilauge
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1115865000 | 04022536133614 |