Fortfahren mit
1.09912
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), 1 L solution for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use, Combi-Titrisol®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
2.5 M
Form:
liquid
€ 72,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure 1,000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
2.5 M
technique(s)
titration: suitable
bp
103 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099841.090741.60313
concentration
2.5 M
concentration
0.05 M
concentration
0.05 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
bp
103 °C
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure 1,000 l
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials