Fortfahren mit
1.09843
Neo-Clear Xylol-Ersatz
greener alternative
(xylene substitute) for microscopy
Synonym(e):
Neo-Clear
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116113
EC Index Number:
265-067-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Vapor pressure:
6 hPa ( 20 °C)
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
IVD
for in vitro diagnostic use
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
clear
refractive index
n20/D 1.418
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-20 °C
transition temp
flash point 43 °C
density
0.78-0.795 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Neo-Clear (Xylol-Ersatz) für die Mikroskopie ist ein aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch, das als Ersatzprodukt für Xylol in histomedizinischen Anwendungen dient, wie histologische Verarbeitung, Entparaffinierung und Klärung nach der Dehydration im Färbungsprozess. Wenn Neo-Clear anstelle von Xylol verwendet wird, ist keine Veränderung der Verfahren oder Inkubationszeiten erforderlich. Da die Verdampfgeschwindigkeit von Neo-Clear niedriger ist als die von Xylol, werden Geruchbildung und Gestank im Labor wesentlich reduziert. Da Neo-Clear empfindlicher auf Wasser in Lösungsmitteln reagiert (Trübung ist möglich), sollten möglichst keine Lösungsmittel technischer Güte verwendet werden. Es ist als IVD-Produkt registriert und CE-zertifiziert und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden. Sie kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Legal Information
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A55971.09016X1040
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
mp
-20 °C
mp
-
mp
-
mp
-26--23 °C (lit.)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
7 %
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F
flash_point_c
43.5 °C
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Are there any experiences with adipose/fat tissue and NeoClear? How long should be the incubation times on 40°C?
    1 answer
    1. The Instructions For Use for NeoClear provides a procedure for use in preparing paraffin embedded sections. Only the paraffin is heated to 60°C. All other steps are performed at room temperature. There is no available information for using NeoClear at 40°C. The Instructions for Use for NeoClear are found on the website's product detail page.
      If using for deparaffinization NeoClear is similar in use to Xylene. The user may however need to slightly extend the times for each NeoClear station.
      The Instructions for Use state that NeoClear is more sensitive to water. This means it may be necessary to change out the various stations of NeoClear on your staining, compared to changing out Xylene on the staining row.
      Helpful?
  2. Could this melt the polycarbonate membranes just like in the case of xylene?
    1 answer
    1. The product's chemical composition is "hydrocarbons, C10-C12, Isoalkanes at 100% or less. It is not known whether Neo-Clear is compatible with Polycarbonate.
      Helpful?
  3. Is it possible to use NeoClear with paraffin tissue that was initially processed using Xylene?
    1 answer
    1. After embedding the slides in paraffin, Neoclear or Xylene can be used to clear the slides and remove the paraffin before staining. If NeoClear is chosen, NeoMount should serve as the permanent mounting media. It is generally not recommended to use NeoClear and a xylene-based permanent mounting media, as the standard practice in histology is to use a clearing agent that matches the permanent mounting media. If an aqueous mounting media is utilized, the slides are stained, washed in water, and then coverslipped with the aqueous mounting media. In the case of aqueous mounting media, the slides do not undergo NeoClear or Xylene treatment.
      Helpful?
  4. Is the solvent Neo Clear 1.09843.5000 compatible with a xylene-based mounting medium, or there is any recommendation of any other mounting medium?
    1 answer
    1. Neo Clear is best used with Neo Mount, while Xylene should be avoided.