Fortfahren mit
1.09773
COD Cell Test (Hg-free), photometric
photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 134,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 134,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CSB-Küvettentest (Hg-frei), photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
100-1500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 100–1500 mg/l Spectroquant®
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die während der Oxidation von organischem Material verbraucht wird. Dieses Maß liefert einen klaren Hinweis auf die Qualität einer Wasserquelle und ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Parameter für die (Ab-)Wasseranalyse. Unsere Spectroquant® CSB-Tests ermöglichen eine genaue Quantifizierung der CSB-Menge in Ihrer Probe.
Bei diesen speziellen Hg-freien CSB-Testkits müssen die Proben frei von Chlorid sein, um Interferenzen und falsche Ergebnisse zu vermeiden.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145401.097721.14541
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
100-1500 mg/L (COD)
measuring range
10-150 mg/L (COD)
measuring range
10-150 mg/L (COD)
measuring range
25-1500 mg/L (COD)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSB-Küvettentest (Hg-frei)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M1407-500G-A04061834040613
806189010004022536389776
690414-1KG04061825771533
690414-10KG04061832107387
690414-50KG04061832107394
M1407-5G-A04061832768748
M1407-100G-A04061834040606
806189025004022536389783
109773000704054839019234
109773000104022536665832