Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
CSB-Küvettentest (Hg-frei), photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
10-150 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die während der Oxidation von organischem Material verbraucht wird. Dieses Maß liefert einen klaren Hinweis auf die Qualität einer Wasserquelle und ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Parameter für die (Ab-)Wasseranalyse. Unsere Spectroquant® CSB-Tests ermöglichen eine genaue Quantifizierung der CSB-Menge in Ihrer Probe.
Bei diesen speziellen Hg-freien CSB-Testkits müssen die Proben frei von Chlorid sein, um Interferenzen und falsche Ergebnisse zu vermeiden. Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant® | description photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant® | description photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant® | description photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant® |
| detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) | detection method photometric | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 100-1500 mg/L (COD) | measuring range 25-1500 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) drinking water | application(s) aquaculture | application(s) environmental | application(s) aquaculture |
| analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSB-Küvettentest (Hg-frei)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?