Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,20 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.030,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Untersucht die Anwendung von tert-Butanol bei der Feinabstimmung katalytischer Stellen in metallorganischen Gerüsten, was für Weiterentwicklungen in der Materialwissenschaft und Katalyse von wesentlicher Bedeutung ist (Yang & Gates, 2021).
- Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: In dieser Arbeit wird beschrieben, wie tert-Butanol als Lösungsmittel bei der Synthese komplexer Photokatalysatoren wirkt und deren Effizienz bei Anwendungen zur Umweltsanierung steigert (Chen et al., 2021).
- Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: Hier wird die Rolle von tert-Butanol in Enzymimmobilisierungstechniken zur Verbesserung der Stabilität und Aktivität von Lipasen, die für biotechnologische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind, demonstriert (Zhu et al., 2021).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade HPLC grade | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid or liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.78 g/cm3 at 20 °C | density 0.78 g/cm3 at 20 °C | density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.775 g/mL at 25 °C (lit.) |
| cation traces Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Co: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1096290500 | 04022536116105 |
| 1096294000 | 04065267035369 |
| 1096295000 | 04022536116129 |
| 1096299025 | 04027269037307 |