Fortfahren mit
1.09446
Pufferlösung
(citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 5,00 (25 °C) (Zitronensäure/Natriumhydroxid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
€ 43,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
5.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Pufferlösung (Citronensäure/Natriumhydroxid) wird mit hochwertigen Reagenzien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gravimetrisch hergestellt. Ihr pH-Wert von 5,00 bei 25 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung gemessen. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Da der pH-Wert des Puffers stark von der Temperatur abhängig ist, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Die Pufferlösung ist zur Verwendung als Kalibrierstandard in analytischen Verfahren für pH-Messinstrumente oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle beim Messen des pH-Werts von Lösungen vorgesehen.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • In versiegelten Kunststoffflaschen und nachhaltigen Titripac®-Verpackungen für ein reduziertes Abfallaufkommen erhältlich
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094451.990031.09461
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109446050004027269386801
109446400004027269386818