Fortfahren mit
1.09325
Calciumacetathydrat
[about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testing
Synonym(e):
Calciumacetathydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Ca · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-540-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 80,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
680-730 °C
potency
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
400 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, Ca(CH₃COO)₂): 93,0–95,0 %
Identität (Ca): entspricht
Identität (Acetat): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes feines Pulver
Aussehen der Lösung (100 g/L, Wasser): klar und farblos
pH (50 g/L; Wasser): 7,2–7,8
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Chlorid (Cl): ≤ 100 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 1000 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
K (Kalium): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21056C10001.02003
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
400 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumacetathydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Turbidimetrische Bestimmung nach der Extraktion mit CAL-Puffer analog LUFA
Phosphate in soil analysis using Spectroquant® Phospahte Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers following extraction with CAL buffer.
Soil analysis to determine potassium content using Spectroquant® Potassium Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers for accurate analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109325050004022536113463