Fortfahren mit
1.02003
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.53
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
208-853-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Form:
solid
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
256 °C (anhydrous)
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.455001.020271.09325
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
assay
-
assay
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5743-04-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102003050004022536027463