Fortfahren mit
1.09261
Lugol′sche Lösung (verdünnte Iod-Kaliumiodid-Lösung)
for the Gram staining method
Synonym(e):
Iod-Kaliumiodid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
€ 49,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Lugolsche Lösung (verdünnte Iod-Kaliumiodid-Lösung) für die Gramfärbungsmethode ist eine gebrauchsfertige Lösung, die in der Bakteriologie zum Beispiel für die Färbung von Grambakterien verwendet wird. In der Bakteriologie ermöglicht die Gram-Färbung eine schnelle Differenzierung von Bakterien in grampositiv und gramnegativ. Die Murein-Struktur der Bakterienwand ist die Basis der Farbaffinität. Im ersten Schritt werden die Bakterien mit Kristallviolett (Produktnummer 1.09218), einem Anilinfarbstoff, gefärbt. Nach der Behandlung mit Iodlösung (Lugolsche Lösung) bildet sich ein Farbstoff-Iod-Komplex. Während des Entfärbungsschritts (Gram-Entfärbungslösung, Produktnummer 1.10218) bleibt dieser Komplex in den mehrschichtigen Murein-Strukturen der grampositiven Bakterien zurück, wodurch sie blau-violett erscheinen. Gramnegative Bakterien haben dagegen eine Zellwand, die aus einer einschichtigen Murein-Struktur besteht und setzen den Farbstoff mit der Entfärbungslösung entsprechend wieder frei. Gramnegative Bakterien werden mit einer Safranin-Lösung (Produktnummer 1.09217) gegengefärbt und erscheinen rosarot bis rot.
Lugolsche Lösung (verdünnte Iod-Kaliumiodid-Lösung) kann bis zu 500 Objektträger Färben. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005673292262650
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109261250004022536557410
109261100004022536112701
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, Can we use this Lugol solution for staining of cotton fibres to get absorption contrast in cotton/viscose blended (both cellulose) yarn during micro computed tomography?
    1 answer
    1. Lugol's solution (product 1.09261) is specially formulated for use in Gram staining methods. There is no information on file regarding the use of this solution to stain cellulose fibers and analyzing by micro computed tomography. There is a review article from North Carolina State University that mentions various methods for staining cellulose fibers.
      https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/cellulose-fibre-identification-through-color-vectors-of-stained-fibre/
      Helpful?
  2. Hi, is this a 1:1 mixture of KI and iodine solution in water? What's the concentration of each component, please?
    1 answer
    1. Lugol's Solution is considered a weak or dilute iodine-potassium iodide soltuion. This product is intended for use in Gram staining. Although the exact concentration is considered proprietary, the Safety Data Sheet lists the Iodine concentration as greater than 0.1% but less than 1%. There is an expectation that the combined percentage of iodine and potassium iodide is approximately 1%. More concentrated solutions are not available at this time.