Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.0 (20-22 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Die mit PVP stabilisierte Lugolsche Lösung ist eine gebrauchsfertige Lösung, die in der Bakteriologie zum Beispiel für die Färbung von Grambakterien verwendet. Sie enthält einen Komplex aus Iod-Polyvinylpyrrolidon (PVP) und kein freies Iod, was die Lösung stabilisiert und die Abdampfung von Iod reduziert. Bei der Gram-Färbung bilden das Iod aus der Lugolschen Lösung und das Kristallviolett (Katalognummer 109218) einen stabilen Komplex, der bei der Entfärbung nicht freigesetzt wird. Somit erscheinen grampositive Bakterien blauviolett, wenn sie mikroskopisch analysiert werden, wogegen gramnegative Bakterien mit einer Safranin-Lösung (Produktnummer 1.09217) gegengefärbt werden und rosarot bis rot erscheinen.
1 l der mit PVP stabilisierten Lugolschen Lösung kann bis zu 500 Objektträger Färben. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
1 l der mit PVP stabilisierten Lugolschen Lösung kann bis zu 500 Objektträger Färben. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
grampositive Mikroorganismen: blau-violett
grampositive Mikroorganismen: pink bis rot
grampositive Mikroorganismen: blau-violett
grampositive Mikroorganismen: pink bis rot
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?