Fortfahren mit
1.09227
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Synonym(e):
mikrobiologische Luftüberwachungssysteme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.180,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
€ 7.180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum hardware
Quality Segment
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
weight
1.4 kg
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
room temp
General description
Der MAS-100 Eco-Luftkeimsammler ist ein wirtschaftliches, kleines und leichtes System, das ideal für das Luftmonitoring in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung geeignet ist.
Außer einem Massenflusssensor bietet der MAS-100 Eco viele der gleichen Vorteile wie der standardmäßige MAS-100 Luftkeimsammler:
  • Kostengünstig: Der MAS-100 Eco ist ein robuster und zuverlässiger Luftkeimsammler. Aufgrund seiner Kompatibilität mit Standard-Petrischalen sind die laufenden Kosten erheblich geringer.
  • Reproduzierbar: Der Luftkeimsammler besteht aus Aluminium, und seine gesamte Technologie wurde für höchste Präzision entwickelt. Seine Luftströmung wurde gemäß relevanter Standards auf genau 100 Liter/Minute eingestellt.
  • Einfach: Das System ist anwenderfreundlich, und das Auswechseln der Petrischale ist ebenfalls denkbar einfach.
  • Flexibel: Die zugrunde liegende Technologie des MAS-100 Eco-Luftkeimsammlers basiert auf dem Anderson-Prinzip und wurde zuerst am MAS-100 eingesetzt, der heute in vielen Industrien weltweit etabliert ist.
Wir bieten eine breite Auswahl an Zubehör, Ersatzteilen und Lösungen für spezielle Anwendungsbedürfnisse für unseren MAS-100 Luftkeimsammler an.
Technische Unterstützung und Dienstleistungen
Wir bieten technische Unterstützung und umfassende Dienstleistungen an, die Ihre QC-Ressourcen schonen und Ihnen die Einbindung Ihres MAS-100 Eco in Ihre tägliche Testroutine erleichtern. Unsere erfahrenen Experten stehen jederzeit für Sie bereit.
Sie können jederzeit unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter kontaktieren.
Application
Der MAS-100 Eco® Luftkeimsammler ist ein wirtschaftliches, kleines und leichtes Gerät, das speziell zur Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde.
Other Notes
Ersetzt: 1.09227.0002
Mit Hartschalenkoffer, Akku, 400er Lochdeckel, Staubschutzhülle, Netzladegerät, USB-Kabel und 3-mm-Inbusschlüssel
Legal Information
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.091941.171031.17291
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
application(s)
air monitoring
food and beverages
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
hardware
feature
portable ( )
feature
portable ( )
feature
portable ( )
feature
installed
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109227000104022536736204