Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
aluminum hardware
agency
EN 17141, ISO 14698-1, USP 797
product line
MAS-100®
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 VF®
technique(s)
active air sampling: suitable
H × diam.
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
weight
1.92 kg (including perforated lid)
pore size
0.6 mm pore size
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Die MAS-100 VF® Luftkeimsammler sind leistungsstarke, tragbare, batteriebetriebene Geräte, die auf dem Andersen-Impaktionsprinzip basieren. Diese kompakten, technisch ausgereiften Geräte sind die bevorzugte Wahl für Anwender, die höchste Qualität beim mikrobiologischen Luftmonitoring fordern. Eine bestimmte Luftmenge wird durch ein Sieb mit 300 Löchern angesaugt und trifft direkt auf die Agaroberfläche einer 90- bis 100-mm-Petrischale oder 55- bis 60-mm-Abklatschplatte auf. Mikroorganismen haften am Agarmedium an, und nach einer angemessenen Inkubationszeit werden die Kolonien gezählt. Das System misst den einströmenden Luftfluss und reguliert ihn auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Diese Systeme weisen mit ± 4,0 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, die bis zu ± 10 % erreichen können. Der integrierte Durchflusssensor ermöglicht es dem Anwender, die Probennahmesiebe auszutauschen, ohne die Genauigkeit oder die Kalibration des Geräts zu beeinträchtigen. Das MAS-100 VF® System wird durch einen wiederaufladbaren Lithiumionen-Akku betrieben. Ein intelligentes Aufladeprogramm gewährleistet eine lange Batterielebensdauer auch ohne regelmäßiges Entladen.
Application
Die MAS-100 VF® Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Other Notes
Enthält Dokumente auf einem USB-Stick, Inbusschlüssel (SW2), perforierter Deckel mit 300 Löchern, Staubschutzkappe aus Kunststoff, Akkuladegerät inkl. USB-Kabel, Tragetasche
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?