Fortfahren mit
1.09215
Ziehl-Neelsen-Karbolfuchsinlösung
for microscopy
Synonym(e):
Carbol fuchsin solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Ziehl-Neelsen-Karbolfuchsinlösung für die Mikroskopie ist eine gebrauchsfertige Lösung, die in der Ziehl-Neelsen-Heißfärbung für die mikroskopische Untersuchung von säurefesten Bakterien (AFB) eingesetzt wird. Die Zellwand von säurefesten Bakterien hat einen hohen Anteil von Wachs und Lipiden, wodurch sie Farbstoffe nur sehr langsam absorbiert. Das wirksamste Färbungsverfahren ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. In diesem Verfahren wird Karbolfuchsin-Lösung auf die Probe aufgetragen und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Rate, mit der der Fuchsinfarbstoff absorbiert wird und somit auch die der Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol (Produktnummer 1.00327) behandelt werden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt. In dieser Gebrauchsanweisung wird Löfflers Methylenblaulösung (Katalognummer 101287) für die Gegenfärbung verwendet. Diese drei Lösungen umfassen jeweils 500 ml und sind in dem modifizierten AFB-Color-Färbungskit (Produktnummer 1.00497) enthalten.
Die 500-ml-Flasche Ziehl-Neelson-Karbolfuchsinlösung reicht für etwa 250 Färbungen. Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol löst die Bakterien aus dem umgebenden zähflüssigen Sputum und Zellmaterial. Ziehl-Neelson-Karbolfuchsinlösung für die Mikroskopie ist ein CE-zertifiziertes IVD-Produkt. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Für die Mikroskopie. Gebrauchsfertige Färbelösung für Zwecke der bakteriologischen und histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs.
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.085122182021819
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C