Merck
1.08512
AFB-Color-Karbolfuchsinlösung
for the microscopic investigation of acid-fast bacteria (AFB) (cold staining)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
3.6 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 48 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
Die AFB-Color Karbolfuchsinlösung für die mikroskopische Untersuchung von säurefesten Bakterien (AFB - acid-fast bacteria) (Kaltfärbung) ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der bakteriologischen und histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, z. B. Ausstriche von angereicherten Bakterienkulturen oder histologische Schnitte, z. B. aus der Lunge. Die Zellwand von säurefesten Bakterien hat einen hohen Anteil von Wachs und Lipiden, wodurch sie Farbstoffe nur sehr langsam absorbiert. Das wirksamste Färbungsverfahren ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. In diesem Verfahren wird Karbolfuchsin-Lösung auf die Probe aufgetragen und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Rate, mit der der Fuchsinfarbstoff absorbiert wird und somit die Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. Das AFB-Color-Kit (Produktnummer 1.16450) stellt eine modifizierte AFB-Color Karbolfuchsin-Lösung bereit, die eine Erwärmung überflüssig macht (Kinyoun-Methode, Kaltfärbung). Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst nachdem sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol behandelt wurden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt. In dieser Gebrauchsanweisung wird 110630 AFB-Color Malachitgrün, (Oxalat)-Lösung, oder 1.01287 Methylenblau nach Löffler für die Gegenfärbung verwendet.
Die 500-ml-Flasche von AFB-Color Karbolfuchsin reicht für etwa 250 Färbungen.
Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol (Produktnummer 1.08000) löst die Bakterien aus dem umgebenden dickflüssigen Sputum und Zellmaterial. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Wird zum Nachweis von Mykobakterien verwendet (AFB-Kaltfärbe-Technik)
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F
flash_point_c
48 °C