Fortfahren mit
1.09200
Netzladegerät
for use with MAS-100 NT®, with Lemo plug
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
€ 389,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic hardware
agency
non-compendial
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 NT® Ex, for use with MAS-100 NT®
storage temp.
room temp
General description
Das Ladegerät ist ein zusätzliches Zubehör für den MAS-100 NT® Luftkeimsammler. Der MAS-100 NT® ist ein Luftkeimsammler industriellen Standards, der für die mikrobiologische Überwachung der Luft in Reinräumen und hygienisch hochempfindlichen Bereichen konzipiert ist. Sein hoher Wiederfindungsanteil basiert auf dem Andersen-Impaktionsprinzip. Ein integrierter Luftstromsensor gleicht Druck- und Temperaturschwankungen in der Umgebung aus. Das Ladegerät für MAS-100 NT® hat eine Eingangsspannung von 100 bis 240 V AC (47 bis 63 Hz, 1,5 bis 0,7 A) und eine Ausgangsspannung von 24 V DC ±5 % (2,7 A). Die Kabellänge fällt je nach Land unterschiedlich aus.
Application
Das Ladegerät ist ein zusätzliches Zubehör für den MAS-100 NT® Luftkeimsammler, der zur mikrobiologischen Überwachung der Umgebungsluft in kontrollierten Bereichen bis hin zu ISO-5-Reinräumen verwendet wird. Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Other Notes
Ersetzt: 4.86729.0001
Legal Information
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.191331.172691.09784
compatibility
for use with MAS-100 NT® Ex
compatibility
for use with MAS-100 NT®
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
compatibility
for use with MAS-100 Iso MH®
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 kit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
aluminum hardware
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Netzladegerät
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109200000104027269140632
Questions
  1. Hi, What is the construction material of the item? I would like to check the compatibility of the charger with disinfectants used in our cleanrooms. Best regards, Yannic
    1 answer
    1. The charger housing is typically molded from ABS plastic, inert to the most commonly used disinfectants. Please use caution when scrubbing the printed text on the case, as this may result in the wearing away of the lettering. Do not soak.