material
aluminum hardware
Quality Level
agency
EN 17141, ISO 14698-1, USP 797
product line
MAS-100®
feature
portable
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 NT®
technique(s)
active air sampling: suitable
H × diam.
25 cm × 11 cm
weight
2.3 kg (including perforated lid)
pore size
0.6 mm pore size
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
General description
Application
Other Notes
Safe Lid ist eine gebrauchsfertige Einweg-Alternative zum autoklavierbaren, perforierten Standarddeckel aus Aluminium. Er besteht zu 100 % aus recyclebarem Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) und wird in 30 einzeln doppelt verpackten und sterilisierten Stück pro Packung geliefert. Der Safe Lid hat die gleiche Siebkonfiguration wie der perforierte Standarddeckel mit 300 Löchern mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Dadurch sind eine identische Aufprallgeschwindigkeit von 19,6 m/s und ein anominaler d50-Wert von 1,1 μm gewährleistet. Die vereinfachte Validierung der Wiederfindungsraten nach EN 17141 ergab für beide perforierte Deckel nicht vergleichbare Werte.
Katalognummer: 1.17421
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging - |
| agency EN 17141, USP 797, ISO 14698-1 | agency EN 17141, ISO 14698-1, USP 797 | agency according to ISO 14698 | agency EN, ISO |
| weight 2.3 kg (including perforated lid) | weight 1.92 kg (including perforated lid) | weight 2.4 kg (including perforated lid) | weight - |
| Quality Level EQ3 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| pore size 0.6 mm pore size | pore size 0.6 mm pore size | pore size - | pore size - |
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1091910002 | 04054839411205 |
| 1091910001 | 04027269128135 |