Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36.480,00 |
Über diesen Artikel
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso NT®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Dank des innovativen Doppelventilsystems können die Probennahmeköpfe in das VHP-Dekontaminationsverfahren integriert werden. Jedes Gerät verfügt sowohl über eine Luftsammelpumpe als auch über eine Sterilisationspumpe, die unabhängig voneinander arbeiten. Das Gerät kann über einen LCD-Bildschirm bedient werden.
Die vollautomatische Kalibrierung des Geräts gewährleistet maximale Leistung und Genauigkeit. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Diese Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, die bis zu ± 10 % erreichen können. Die Geräte wurden nach GAMP 4 entwickelt und gebaut und gemäß ISO 14698-1 unabhängig validiert. Sie bieten einen ausgezeichneten physikalischen Wirkungsgrad mit einem D50-Wert unter 1,1μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade und D50-Werte sind von der Schlauchlänge unabhängig und mit anderen Geräten der MAS-Produktreihe vergleichbar.
Der MAS-100 ISO NT® ist mit einem Ventil für einen Probennahmekopf und zur Kommunikation mit RS232-, USB- und digitalen Eingabe/Ausgabe-Schnittstellen ausgestattet. Falls eine andere Kommunikationsschnittstelle benötigt wird, steht die MAS-100 ISO NT® Steuereinheit mit Profibus mit Profibus-Schnittstelle zur Verfügung. Die Probennahmebasis (Standard- oder reinigungsfreundliche Version) sowie die Lochdeckel können je nach spezifischen Anforderungen der Probennahmestelle und des Arbeitsablaufs separat ausgewählt werden.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 | agency EN, ISO |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging - |
| manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAS-100 Iso® Steuereinheit
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1091740001 | 04027269690731 |