Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30.650,00 |
Über diesen Artikel
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso NT®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Die vollautomatische Kalibrierung des Geräts gewährleistet maximale Leistung und Genauigkeit. Das System misst den Luftfluss und reguliert ihn auf einen konstanten Wert von 100 l/min. Diese Systeme weisen mit ± 2,5 % die höchste Luftflussgenauigkeit auf, im Gegensatz zu anderen Systemen, die bis zu ± 10 % erreichen können. Die Geräte wurden nach GAMP 4 entwickelt und gebaut und gemäß ISO 14698-1 unabhängig validiert. Sie bieten einen ausgezeichneten physikalischen Wirkungsgrad mit einem D50-Wert unter 1,1 μm sowie einen hohen biologischen Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade und D50-Werte sind von der Schlauchlänge unabhängig und mit anderen Geräten der MAS-Produktreihe vergleichbar.
Der MAS-100 ISO NT® ist mit einem Ventil für einen Probenahmekopf und zur Kommunikation mit RS232-, USB- und digitalen Eingabe/Ausgabe-Schnittstellen ausgestattet. Falls andere Kommunikationsschnittstellen erforderlich sein sollten, sind zwei alternative Modelle erhältlich: die MAS-100 ISO NT® Steuereinheit mit Ethernet-Schnittstelle und die MAS-100 ISO NT® Steuereinheit mit Profibus-Schnittstelle.
Die Probenahmebasis (Standard- oder reinigungsfreundliche Version) sowie die Lochdeckel können je nach spezifischen Anforderungen der Probenahmestelle und des Arbeitsablaufs separat ausgewählt werden.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| packaging pkg of 1 kit | packaging - | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| agency according to ISO 14698 | agency EN, ISO | agency according to ISO 14698 | agency according to ISO 14698 |
| manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso NT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAS-100 Iso NT® Externer mikrobieller Luftkeimsammler
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1091680001 | 04027269690755 |