If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Tetra-n-butylammoniumhydroxid-Lösung, in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.792 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Simultaneous analysis of dehydroacetic acid, benzoic acid, sorbic acid and salicylic acid in cosmetic products by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Anwendung von Tetra-n-Butylammoniumhydroxid als Ionenpaar-Reagenz bei der chromatographischen Analyse verschiedener Säuren in kosmetischen Produkten. Die Studie zeigt seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Extraktion und Löslichkeit von Analyten und macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Chemiker und Forscher im Bereich Pharmazeutika und Umweltprüfungen (Mikami et al., 2002).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 Benzoesäure), mittels des volumetrischen Standards Benzoesäure (Artikelnummer 1.02401) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - | product line - |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH ≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| concentration 0.1 M | concentration 0.1 M | concentration - | concentration - |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetra-n-butylammoniumhydroxid-Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1091620503 | 04054839999246 |
| 1091621073 | 04065267177397 |
| 1091620500 | 04022536111391 |
| 1091621000 | 04022536111414 |
| 1091621003 | 04054839753053 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
![Tetra-n-butylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/217/795/18cba546-7592-4bb4-8b67-0b4b229e0a2f/640/18cba546-7592-4bb4-8b67-0b4b229e0a2f.jpg)
![Tetra-n-butylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c [(C4H9) 4NOH] = 0.1 mol / l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/420/308/6f291053-9c11-40c5-ad19-e22dc333e4b1/640/6f291053-9c11-40c5-ad19-e22dc333e4b1.jpg)