Fortfahren mit
1.09138
Natronlauge
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Effect of Chemical Treatments on the Mechanical Properties of Jute/Polyester Composites.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen verschiedener chemischer Behandlungen, einschließlich Natriumhydroxidlösung, auf die mechanischen Eigenschaften von Jute/Polyester-Verbundwerkstoffen. Die Behandlungen verbessern die Bindung zwischen Fasern und Matrix, was zu verbesserten Materialeigenschaften führt (Flores et al., 2024).
  • Environmental Sustainability and Physicochemical Property Screening of Chitin and Chitin-Glucan from 22 Fungal Species.: Natriumhydroxidlösung wird bei der Extraktion und Verarbeitung von Chitin und Chitin-Glucan aus Pilzarten verwendet. In der Studie werden die Umweltverträglichkeit und die physikochemischen Eigenschaften dieser Biopolymere untersucht (Grifoll et al., 2024).
  • Rapid Determination of Total Flavonoid Content, Xanthine Oxidase Inhibitory Activities, and Antioxidant Activity in Prunus mume by Near-Infrared Spectroscopy.: Die Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Probenvorbereitung zur schnellen Bestimmung des Flavonoidgehalts und der enzymatischen Aktivität mittels Nahinfrarotspektroskopie unterstreicht ihre Rolle bei der Verbesserung analytischer Techniken (Hao et al., 2024).
  • Application of Near-Infrared Spectroscopy for Screening of Chlorothiazide Sodium Vials.: In dieser Forschung wird Natriumhydroxidlösung bei der Vorbereitung von Proben für die Nahinfrarotspektroskopie zur Überprüfung von Arzneimittelampullen verwendet und deren Anwendung zur Qualitätskontrolle aufgezeigt (Isaacs et al., 2024).
  • Preparation and Characterization of Hybrid Polypyrrole Nanoparticles as a Conducting Polymer with Controllable Size.: Unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Synthese von Polypyrrol-Nanopartikeln werden deren elektrische Eigenschaften und potenzielle Anwendungen in elektronischen Geräten beschrieben (Mahmood et al., 2024).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: SX0607E; SX0607E-9; SX0607E-3
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.091401.091391.09142
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109138400304054839018305
109138100304054839999208
109138902504022536111056
109138901004022536111032
109138100004022536111018
109138901304054839014239
109138400004027269029791
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf