Fortfahren mit
1.09142
Natronlauge
c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
€ 29,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge, c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.02 M
technique(s)
titration: suitable
pH
12.5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Ozonaktivierte Lignocellulose-Folien: Beschreibt die Herstellung von ozonaktivierten Lignocellulose-Folien, die mit Chitosan unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung gemischt werden, mit dem Ziel, biologisch abbaubare und essbare Folien für Lebensmittelverpackungen herzustellen, wobei Nachhaltigkeit und Umweltsicherheit im Vordergrund stehen (Ebrahimi SS, Hamzeh Y, et al., 2024).
  • Auflösung von Cellulose in ZnO/NaOH/Wasser: Detaillierte Untersuchung der Auflösung von Cellulose in einer ZnO/NaOH/Wasser-Lösungsmittellösung unter Verwendung einer molekulardynamischen Simulation, die die temperaturabhängigen Effekte demonstriert, die für die Entwicklung neuer Materialien in der Textil- und Pharmaindustrie entscheidend sind (Bourassi L, El Mrani M, et al., 2024).
  • Recycling von Geopolymerbeton: Es wird eine Natriumhydroxidlösung beim Recycling von Geopolymerbeton auf Metakaolin-/Schlackenbasis unter verschiedenen Festigkeitsstufen und Frost-Tau-Bedingungen verwendet, was einen Beitrag zu nachhaltigen Baupraktiken leistet (Liu M, Liu H, et al., 2024).
  • Sensitivitätsverstärkter Nachweis von NH3: Bericht über die Entwicklung des sensitivitätsverstärkten Nachweises von NH3 bei Raumtemperatur unter Verwendung von alkalisiertem Ti3C2Tx MXene, wobei Natriumhydroxidlösung eine entscheidende Rolle bei der Modifizierung der elektrisch leitfähigen Eigenschaften für Sensoranwendungen spielt (Tan Y, Xu J, et al., 2024).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,01990–0,02010 mol/L
Messunsicherheit ± 0,00006 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Salzsäurelösung (Artikelnummer 1.09060) bestimmt. Die Salzsäurelösung ist standardisiert und auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) anhand des volumetrischem Standards Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)