Merck
4.80364
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Schwefelsäure, c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N), Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
2.5 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.15 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Stability and Structure of Potentially Atmospherically Relevant Glycine Ammonium Bisulfate Clusters: In dieser Forschungsarbeit werden die komplexen Wechselwirkungen und die Stabilität von atmosphärischen Aerosolen mit Schwefelsäure untersucht, was besonders für Umweltwissenschaftler und Chemiker, die die Chemie der Atmosphäre und Strategien zur Eindämmung der Luftverschmutzung untersuchen, relevant ist (Hariharan et al., 2024).
  • Nanostructured Niobium and Titanium Carbonitrides as Electrocatalyst Supports: Hier wird die Rolle von Schwefelsäure bei der Synthese nanostrukturierter Materialien für Energieanwendungen erörtert, was für Materialwissenschaftler und Forschende im Bereich erneuerbarer Energietechnologien relevant ist (McLeod et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles from calcium hydroxide fouled with gases evolved from the smokestack of the glass industry: Hebt den Nutzen von Schwefelsäure bei der Synthese von Nanopartikeln für industrielle Anwendungen hervor, was für Forschende in den Materialwissenschaften und der industriellen Fertigung von Bedeutung ist. (Abdelmoaty und Mousa, 2024).
  • Enabling nucleophilic reactivity in molecular calcium fluoride complexes: Diese Studie beschäftigt sich mit Schwefelsäure bei der Aktivierung und Stabilisierung reaktiver Zwischenprodukte bei chemischen Synthesen, was für Chemiker und Pharmaforscher, die sich mit synthetischer Chemie beschäftigen, relevant ist (Struijs et al., 2024).
  • Nucleophilic hydrolysis enables HF-etched MXene kilofarad specific capacitance and excellent rate performance: Hier wird die Anwendung von Schwefelsäure zur Verbesserung der Leistung elektrochemischer Speichergeräte mit Relevanz für Materialwissenschaftler zur Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologien vorgestellt (Xu et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 2,4875–2,5125 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0075 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1