Fortfahren mit
1.08917
Zirconium(IV)oxidchloridoctahydrat
greener alternative
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Zirconium(IV)oxidchloridoctahydrat, Zirconylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2OZr · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.25
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-717-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97.0% (gravimetric)
Form:
solid
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥97.0% (gravimetric)
form
solid
potency
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.91 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.015%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Ti: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zr]=O.Cl.Cl.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;
InChI key
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a potential green catalyst. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (gravimetrisch): ≥ 97,0 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,015 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Ti (Titan): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9188498.08913224316
form
solid
form
powder
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (gravimetric)
assay
99.6%
assay
-
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.015%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pH
-
density
1.91 g/cm3 at 20 °C
density
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.80 g/cm3 at 15 °C
density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108917010004022536109428