Fortfahren mit
8.08913
Zirkonium(IV)-chlorid
greener alternative
anhydrous, for synthesis
Synonym(e):
Zirkonium(IV)-chlorid, Zirkontetrachlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl4Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.04
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-058-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
form
crystals
potency
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
437 °C
density
2.80 g/cm3 at 15 °C
bulk density
1200 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
General description
Zirconium(IV)chlorid ist ein Lewis-Säure-Katalysator, der verbreitet in organischen Synthesen zur Herstellung von nützlichen Schlüsselzwischenprodukten zum Einsatz kommt. Da es ein stabiler und umweltfreundlicher Katalysator ist, wird es in verschiedenen chemischen Reaktionen wie Reaktionen zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, Reduktionsreaktionen, Schützungs- und Entschützungsreaktionen eingesetzt.
Application
Zirconium(IV)chlorid kann als Katalysator für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • ββ-Aminoalkohole durch Ringöffnung von Epoxiden mit aromatischen Aminen.
  • β-Aminoanaloga durch Konjugataddition von aliphatischen Aminen an α,β-ungesättigte Ester, Nitrile und Ketone.
  • 1,3,4-Oxadiazolderivate durch Cyclodehydrierung von 1,2-Diacylhydrazinen.
  • 3,4-Dihydropyrimidinonderivate durch Biginelli-Kondensationsreaktion von aromatischem Aldehyd, β-Ketoester und Harnstoff.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98,0 %
Hafnium (Hf): ≤ 40 ppm
Identität (ICP-OES): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221880647640357405
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pH
-
pH
-
pH
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
mp
437 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirkonium(IV)-chlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zirconium (IV) Chloride-Mediated Chemoselective Conjugate Addition of Aliphatic Amines to α, β-Ethylenic Compounds
Meshram HM, et al.
Synthetic Communications, 36(6), 795-801 (2006)
Zirconium (IV) Chloride Mediated Cyclodehydration of 1, 2-Diacylhydrazines: A Convenient Synthesis of 2, 5-Diaryl 1, 3, 4-Oxadiazoles
Sharma GVM, et al.
Synthetic Communications, 34(13), 2387-2391 (2004)
Zirconium (IV) chloride catalyzed ring opening of epoxides with aromatic amines
Swamy NR, et al.
Synthetic Communications, 34(4), 727-734 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808913100004022536402000
808913000504022536401980
808913025004022536401997
808913500004022536750330
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf