Fortfahren mit
1.08849
Zinkoxid
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Zinkoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
OZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.39
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-222-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
insoluble 0.0016 g/L
€ 65,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.01% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
loss
≤1.0% loss on ignition, 500 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1975 °C
solubility
insoluble 0.0016 g/L
density
5.61 g/cm3 at 20 °C
bulk density
200‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.002%, excess alkali:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Triethyl phosphate (TEP) as a green solvent for solid-phase peptide synthesis (SPPS): Diese Studie untersucht die Verwendung von Triethylphosphat (TEP) als umweltfreundliches Lösungsmittel für SPPS und unterstreicht seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Peptidsynthese bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen. Die Forschung zeigt, dass TEP das Potenzial hat, traditionelle Lösungsmittel zu ersetzen und dadurch umweltfreundlichere chemische Verfahren in der Peptidproduktion zu fördern (Nandhini et al., 2024).
  • Utilizing Triethyl Phosphate to Increase the Solubility of Lithium Nitrate for Improved Silicon Anode Performance: Diese Studie konzentriert sich auf die Verwendung von Triethylphosphat, um die Löslichkeit von Lithiumnitrat in Batterieelektrolyten zu verbessern, was die Leistung und Stabilität von Siliziumanoden verbessert. Die Ergebnisse deuten auf eine signifikante Verbesserung der Batterielebensdauer und -effizienz hin (Rynearson & Rynearson, 2022).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, ZnO berechnet auf entzündeter Substanz): 99,0–100,5 %
Gehalt (komplexometrisch, ZnO): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Carbonat und Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile in verdünnter Schwefelsäure: ≤ 0,01 %
Freies Alkali: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,003 %
Schwefelverbindungen (als SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,001 %
Glühverlust (500 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
936321.0884696479
Zinc oxide EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Zinc oxide
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
assay
≥99.0% (KT)
solubility
insoluble 0.0016 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
impurities
≤0.001% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.01% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkoxid
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108849050004022536108520
108849902504022536108544
108849100004022536108537