Fortfahren mit
93632
Zinkoxid
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
215-222-5
MDL number:
eCl@ss:
38150402
€ 87,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
AAS: suitable, HPLC: suitable, ICP: suitable, gas chromatography (GC): suitable
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Verwendet bei der Herstellung von NaZnSiO3OH, einem neuartigen chiralen Gerüstmaterial mit potenziellen Anwendungen bei Ionenaustausch, Adsorption oder Katalyse.
Zinc oxide has been used as a raw material in the synthesis of environmental friendly silver front contact paste comprising of silver particles, glass frit powders, and resin binder, which can be used in crystalline silicon solar cells.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17247471.08846PHR2724
Zinc oxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724747
Zinc oxide
Zinc oxide EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Zinc oxide
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkoxid
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new environmental friendly silver front contact paste for crystalline silicon solar cells
Che Q, et al.
J. Alloy Compounds, 549, 221-225 (2013)
Cui Li et al.
Annals of botany, 123(1), 57-68 (2018-07-19)
The pathways whereby foliar-applied nutrients move across the leaf surface remain unclear. The aim of the present study was to examine the pathways by which foliar-applied Zn moves across the sunflower (Helianthus annuus) leaf surface, considering the potential importance of
Chia-Chi Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3880-3888 (2013-07-19)
Zinc oxide nanoparticles (nano-ZnO) are one of the most commonly used nanomaterials in industrial products including paints, cosmetics, and medical materials. Since ZnO is a well-known photocatalyst, it is important to further study if nano-ZnO cause phototoxic effect on skin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
93632-100MG04061833283011