Fortfahren mit
1.08782
Zink
sticks
Synonym(e):
Zink
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (complexometric)
Form:
sticks
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Fiber case
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.9% (complexometric)
Quality Segment
form
sticks
cation traces
As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Stäbchen, dreieckiger Querschnitt, etwa 8 mm, zur Analyse EMSURE®
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,9 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Sn (Zinn): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
266361324930243469
Zink sticks
Supelco
1.08782
Zink
form
sticks
form
sticks
form
powder
form
granular
assay
≥99.9% (complexometric)
assay
99.97% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.8%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.005%, Cd: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zink
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c