Fortfahren mit
243469
Zink
ACS reagent grade, ≥99.8%, granular, 20-30 mesh
Zinc
Synonym(e):
Zn
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101719
EC Number:
231-175-3
MDL number:
€ 37,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zink, granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
≥99.8%
form
granular
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
20-30 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
suitability
passes application test for determination of arsenic (As)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Zinkgranulat ist reines metallisches Zink in körniger Form, das eine hohe Oberfläche für eine erhöhte Reaktivität bietet. Es dient als Reduktionsmittel, Katalysator oder Vorstufe verschiedener chemischer Reaktionen. Zinkgranulat wird häufig für die Synthese von metallorganischen Verbindungen verwendet. Es reagiert mit organischen Halogeniden und bildet Alkyl- oder Arylzinkverbindungen, die als starke Nukleophile bei der Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen dienen. Diese Reaktion, die als Barbier-Reaktion bezeichnet wird, ermöglicht die Einführung verschiedener funktioneller Gruppen in organische Moleküle.Zinkgranulat findet auch Anwendung bei der Synthese von Pharmazeutika und Feinchemikalien. Es kann zur Reduktion von funktionellen Gruppen wie Nitro, Nitril oder Azid zu ihren entsprechenden Aminen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist Zinkgranulat an anderen Reaktionen zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt, wie z. B. der Reformatski-Reaktion und der Simmons-Smith-Reaktion.
Application
Zinkgranulat wird verwendet zur Herstellung von:
  • Zinkorganischen Reagenzien, die häufig in Negishi- oder Fukuyama-Kupplungen verwendet werden
  • Reformatski-Reagenzien
  • Simmons-Smith-Reagenzien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20998831653266353
assay
≥99.8%
assay
≥98%
assay
≥99.9%
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
form
granular
form
dust
form
granular
form
pieces
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-66-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review